Merck
518972
Sigma-Aldrich
trans-2-(4-Fluorophenyl)vinylboronic acid
95%
About This Item
Wzór liniowy:
FC6H4CH=CHB(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
165.96
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
95%
mp
182-186 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ciąg SMILES
OB(O)\C=C\c1ccc(F)cc1
InChI
1S/C8H8BFO2/c10-8-3-1-7(2-4-8)5-6-9(11)12/h1-6,11-12H/b6-5+
Klucz InChI
GBNJRIQSFJFDII-AATRIKPKSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Suzuki-Miyaura coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
  • Conjugate addition reactions
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)