Merck
199206
Sigma-Aldrich
Methyl 4-methoxyphenylacetate
97%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4CH2CO2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Beilstein:
2209665
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.516 (lit.)
bp
158 °C/19 mmHg (lit.)
gęstość
1.135 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ester
ciąg SMILES
COC(=O)Cc1ccc(OC)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-12-9-5-3-8(4-6-9)7-10(11)13-2/h3-6H,7H2,1-2H3
Klucz InChI
ZQYLDVNTWDEAJI-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Methyl 4-methoxyphenylacetate was used in the synthesis of 7,8-dihydroxy-2-(4′-hydroxybenzyl)-4H-1-benzopyran-4-one.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
96.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
36 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Giulio Rastelli et al.
Bioorganic & medicinal chemistry, 10(5), 1427-1436 (2002-03-12)
The relative binding affinities to human aldose reductase (ALR2) of three new 7-hydroxy-2-benzyl-4H-1-benzopyran-4-one inhibitors were predicted by free energy perturbation (FEP) simulations. Molecular substitutions were specifically designed to investigate the role of hydrogen bonding at the active site of ALR2.