Merck
BP1272
Wzorzec zanieczyszczenia mebeweryną
British Pharmacopoeia (BP) Reference Standard
Synonim(y):
Mebeverine hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H35NO5 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
466.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
mebeverine
Formularz
solid
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
producent / nazwa handlowa
BP
Zastosowanie
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
Format
mixture
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CCN(CCCCOC(=O)c1ccc(OC)c(OC)c1)C(C)Cc2ccc(OC)cc2
InChI
1S/C25H35NO5.ClH/c1-6-26(19(2)17-20-9-12-22(28-3)13-10-20)15-7-8-16-31-25(27)21-11-14-23(29-4)24(18-21)30-5;/h9-14,18-19H,6-8,15-17H2,1-5H3;1H
Klucz InChI
PLGQWYOULXPJRE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Niniejszy produkt jest dostarczany w postaci określonej przez Farmakopeę, która go wydała. Wszystkie informacje dotyczące tego produktu, w tym karty charakterystyki i wszelkie ulotki informacyjne dotyczące produktu, zostały opracowane i wydane pod nadzorem Farmakopei, która je wydała. Więcej informacji i pomocy można uzyskać na stronie internetowej Farmakopei, która je wydała.
Zastosowanie
Wzorzec zanieczyszczenia mebeweryny, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Brytyjskiej.
Używany również w monografiach takich jak
  • :Mebeverine TabletsMebeverine
  • Prolonged-release Capsules
  • Opakowanie
    Ilość jednostkowa: 25 mg. Zastrzega się możliwość zmian. Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w Farmakopei Brytyjskiej.
    Piktogramy
    Exclamation mark
    Hasło ostrzegawcze
    Warning
    Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
    Zwroty wskazujące środki ostrożności
    Klasyfikacja zagrożeń
    Acute Tox. 4 Oral
    Kod klasy składowania
    11 - Combustible Solids
    Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
    WGK 1
    Not applicable
    Wybierz jedną z najnowszych wersji:
    Certyfikaty analizy (CoA)