Merck
518379
Sigma-Aldrich
Butylboronic acid N,N,N′,N′-tetramethyl-L-tartaric acid diamide ester
Synonim(y):
(4R,5R)-2-Butyl-N,N,N′,N′-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-4,5-dicarboxamide
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H23BN2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.13
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
aktywność optyczna
[α]20/D -105°, c = 1.7% in chloroform
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.478 (lit.)
tw
178-179 °C (lit.)
gęstość
1.072 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
ciąg SMILES
CCCCB1O[C@H]([C@@H](O1)C(=O)N(C)C)C(=O)N(C)C
InChI
1S/C12H23BN2O4/c1-6-7-8-13-18-9(11(16)14(2)3)10(19-13)12(17)15(4)5/h9-10H,6-8H2,1-5H3/t9-,10-/m1/s1
Klucz InChI
AFQWQRBBIZKYTE-NXEZZACHSA-N
Zastosowanie
Butylboronic acid N,N,N′,N′-tetramethyl-L-tartaric acid diamide ester can be used as a cyclopropanation ligand in one of the key steps for the total synthesis of:
  • (+)-Frondosin, a natural product from marine sponges.
  • Marine cyanobacterium natural products: coibacins A and B.
Reactant for:
Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Coibacins A and B: Total synthesis and stereochemical revision
Carneiro VMT, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 79(2), 630-642 (2014)