Merck
593125
Sigma-Aldrich
Sodium acetate-2-13C,d3
99 atom % 13C, 50-60 atom % D
Synonim(y):
Acetic acid-2-13C,2,2,2-d3 sodium salt
About This Item
Wzór liniowy:
13CD3CO2Na
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
86.04
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12142200
Identyfikator substancji w PubChem:
czystość izotopowa
99 atom % 13C
50-60 atom % D
Postać
solid
masa cząsteczkowa
84.53 by atom % calculation (at 50 atom % D)
mp
>300 °C (dec.) (lit.)
przesunięcie masy
M+4
ciąg SMILES
[2H][13C]([2H])([2H])C(=O)O[Na]
InChI
1S/C2H4O2.Na/c1-2(3)4;/h1H3,(H,3,4);/q;+1/p-1/i1+1D3;
Klucz InChI
VMHLLURERBWHNL-SPZGMPHYSA-M
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)