Merck
591378
Sigma-Aldrich
2-(4-Chlorophenethyl)isothiocyanate
97%
Synonim(y):
2-(4-Chlorophenyl)ethyl isothiocyanate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H8ClNS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
197.68
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.6000 (lit.)
gęstość
1.215 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
chloro
isothiocyanate
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Clc1ccc(CCN=C=S)cc1
InChI
1S/C9H8ClNS/c10-9-3-1-8(2-4-9)5-6-11-7-12/h1-4H,5-6H2
Klucz InChI
MRJJYUJULSZFDV-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Health hazardExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
>230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
> 110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)