Merck
591327
Sigma-Aldrich
Poly(1,1,1,3,3,3-hexafluoroisopropyl methacrylate)
About This Item
Wzór liniowy:
(C7H6F6O2)n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
Poziom jakości
współczynnik refrakcji
n20/D 1.39 (lit.)
temp. przejścia
Tg (DSC) 56 °C(lit.)
Tg 56 °C(lit.)
rozpuszczalność
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
Zastosowanie
Low refractive index, photocrosslinkable polymer for cladding layer in optical waveguides. Transparent, low surface tension polymer.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Materiały polimerowe o unikalnych właściwościach współczynnika załamania światła znajdują zastosowanie w fotonice i powłokach optycznych do różnych urządzeń.