Merck
444006
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,4-Heptafluorobutyl methacrylate
contains MEHQ as inhibitor, 97%
Synonim(y):
HFBMA
About This Item
Wzór liniowy:
H2C=C(CH3)CO2CH2CF2CF2CF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
268.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Poziom jakości
Próba
97%
Formularz
liquid
zawiera
MEHQ as inhibitor
współczynnik refrakcji
n20/D 1.341 (lit.)
bp
134-136 °C (lit.)
gęstość
1.345 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CC(=C)C(=O)OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H7F7O2/c1-4(2)5(16)17-3-6(9,10)7(11,12)8(13,14)15/h1,3H2,2H3
Klucz InChI
VIEHKBXCWMMOOU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
FlameExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
98.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
37 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xuanhe Zhang et al.
Nanotechnology, 31(35), 355401-355401 (2020-05-15)
A polymer film capacitor with high energy density has attracted great attention in recent decades to fulfil the requirements of miniaturization and light weight for electronics and energy storage systems. The multi-layered nanocomposite exhibits an effective route for developing polymer
G Kristin Jonsson et al.
Colloid and polymer science, 295(10), 1983-1991 (2017-10-11)
Fluorinated spheres with grafted poly(ethylene glycol) (PEG) have been synthesized using a semi-batch emulsion polymerization in which the initiator is fed slowly to the reaction. In this way, PEG-grafted colloidal spheres can be fabricated with varying PEG chain length, different
Produkty
Materiały polimerowe o unikalnych właściwościach współczynnika załamania światła znajdują zastosowanie w fotonice i powłokach optycznych do różnych urządzeń.