Merck
591637
Sigma-Aldrich
Poly(2,2,3,3-tetrafluoropropyl methacrylate)
About This Item
Wzór liniowy:
[CH2C(CH3)(CO2CH2CF2CHF2)]n
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
NACRES:
NA.23
Formularz
solid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.417 (lit.)
temp. przejścia
Tg (DSC) 68 °C(lit.)
rozpuszczalność
DMSO: soluble
NMP: soluble
THF: soluble
methylene chloride: soluble
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Materiały polimerowe o unikalnych właściwościach współczynnika załamania światła znajdują zastosowanie w fotonice i powłokach optycznych do różnych urządzeń.