Kluczowe dokumenty
589357
DL-Lysine-6-13C dihydrochloride
99 atom % 13C
About This Item
Wzór liniowy:
H2N13CH2(CH2)3CH(NH2)CO2H · 2HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
220.10
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352116
Identyfikator substancji w PubChem:
Polecane produkty
czystość izotopowa
99 atom % 13C
mp
190 °C (lit.)
przesunięcie masy
M+1
ciąg SMILES
Cl.Cl.N[13CH2]CCCC(N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N2O2.2ClH/c7-4-2-1-3-5(8)6(9)10;;/h5H,1-4,7-8H2,(H,9,10);2*1H/i4+1;;
Klucz InChI
JBBURJFZIMRPCZ-KBPZJAOKSA-N
Powiązane kategorie
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)