Merck
588121
Sigma-Aldrich
1-Propanol-1,1-d2
98 atom % D
Synonim(y):
Propyl-1,1-d2 alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CD2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
62.11
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.12
czystość izotopowa
98 atom % D
Próba
99% (CP)
bp
97 °C (lit.)
mp
-127 °C (lit.)
gęstość
0.830 g/mL at 25 °C
przesunięcie masy
M+2
ciąg SMILES
[2H]C([2H])(O)CC
InChI
1S/C3H8O/c1-2-3-4/h4H,2-3H2,1H3/i3D2
Klucz InChI
BDERNNFJNOPAEC-SMZGMGDZSA-N
Opakowanie
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
59.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
15 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Risa Harada et al.
Journal of bioscience and bioengineering, 125(6), 688-694 (2018-01-26)
Soy sauce is a traditional Japanese fermented seasoning that contains various constituents such as amino acids, organic acids, and volatiles that are produced during the long fermentation process. Although studies regarding the correlation between microbes and aroma constituents have been