Merck
579440
Sigma-Aldrich
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) methylphosphonate
98%
Synonim(y):
Bis(2,2,2-trifluoroethyl) P-methylphosphonate
About This Item
Wzór liniowy:
(CF3CH2O)2P(O)CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
260.07
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352108
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
przydatność reakcji
reaction type: C-C Bond Formation
współczynnik refrakcji
n20/D 1.339 (lit.)
bp
183-184 °C (lit.)
mp
24-28 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
phosphonate
ciąg SMILES
CP(=O)(OCC(F)(F)F)OCC(F)(F)F
InChI
1S/C5H7F6O3P/c1-15(12,13-2-4(6,7)8)14-3-5(9,10)11/h2-3H2,1H3
Klucz InChI
YIUFTMLPQFZEFD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Flame-retardant additive for lithium-ion electrolytes
Used as homogenous organic catalytic system and as a catalyst for phosphorylation of polyfluoroalkanols
Reactant for:
  • Synthesis of fluorescently labeled discodermolide for studying its binding to tubulin
  • Cross metathesis / phosphonate-based intramolecular olefination
  • Olefination for the synthesis of the anticancer microtubule-stabilizing macrolide, (-)-dictyostatin
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
176.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
80 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)