About This Item
Wzór liniowy:
(CH3(CH2)9O)2C6H4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
390.64
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
Formularz
liquid crystal
mp
66-70 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCCCCCCCCOc1ccc(OCCCCCCCCCC)cc1
InChI
1S/C26H46O2/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-23-27-25-19-21-26(22-20-25)28-24-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h19-22H,3-18,23-24H2,1-2H3
Klucz InChI
MMGPQYJNRFGRQK-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?