Merck
569801
Sigma-Aldrich
Pyridinium chlorochromate on silica gel
200-400 mm bead size, ~20 % (silica gel), on silica gel
Synonim(y):
PCC on silica gel
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352200
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Postać
solid
przydatność reakcji
reagent type: oxidant
granulacja
200-400 mm
pojemność
~20 % (silica gel)
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O[Cr](Cl)(=O)=O.c1ccncc1
InChI
1S/C5H5N.ClH.Cr.H2O.2O/c1-2-4-6-5-3-1;;;;;/h1-5H;1H;;1H2;;/q;;+2;;;/p-2
Klucz InChI
JWIPGAFCGUDKEY-UHFFFAOYSA-L
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Ox. Sol. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)