Merck
569763
Sigma-Aldrich
(5S)-(−)-2,2,3-Trimethyl-5-benzyl-4-imidazolidinone monohydrochloride
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H18N2O · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
254.76
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Postać
solid
aktywność optyczna
[α]20/D -67°, c = 1 in H2O
mp
157-161 °C (lit.)
grupa funkcyjna
phenyl
ciąg SMILES
Cl.CN1C(=O)[C@H](Cc2ccccc2)NC1(C)C
InChI
1S/C13H18N2O.ClH/c1-13(2)14-11(12(16)15(13)3)9-10-7-5-4-6-8-10;/h4-8,11,14H,9H2,1-3H3;1H/t11-;/m0./s1
Klucz InChI
YIYFEXGDFJLJGM-MERQFXBCSA-N
Zastosowanie
Metal-free OrganoCatalyst technology for asymmetric catalysis. Catalyzes asymmetric Diels-Alder reactions, 1,3-dipolar additions and pyrrole alkylations in high enantiomeric excess.
Used in first highly enantioselective organocatalytic Diels-Alder reaction and 1,3-dipolar addition.
Informacje prawne
U.S. Pat. 6,369,243 and related patents apply. For research purposes only.
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Ahrendt, K. A. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 4243-4243 (2000)
New strategies in organic catalysis: the first enantioselective organocatalytic Friedel-Crafts alkylation.
N A Paras et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(18), 4370-4371 (2001-07-18)
Jen, W. S. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 9874-9874 (2000)
Produkty
In collaboration with Materia, Inc., we are pleased to offer six imidazolidinone OrganoCatalysts™.
We współpracy z Materia, Inc. mamy przyjemność zaoferować sześć imidazolidynonów OrganoCatalysts™.