Merck
661902
Sigma-Aldrich
(S)-(+)-2-(tert-Butyl)-3-methyl-4-imidazolidinone trifluoroacetic acid
96%
Synonim(y):
(S)-(+)-2-(tert-Butyl)-3-methyl-4-oxoimidazolidinium trifluoroacetate, (S)-2-(tert-Butyl)-3-methyl-4-imidazolidinone trifluoroacetic acid salt
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H17N2O3F3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352005
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
Formularz
solid
mp
99-103 °C
grupa funkcyjna
carboxylic acid
fluoro
ciąg SMILES
OC(=O)C(F)(F)F.CN1[C@H](NCC1=O)C(C)(C)C
InChI
1S/C8H16N2O.C2HF3O2/c1-8(2,3)7-9-5-6(11)10(7)4;3-2(4,5)1(6)7/h7,9H,5H2,1-4H3;(H,6,7)/t7-;/m0./s1
Klucz InChI
HKHKOEMMPVPVOS-FJXQXJEOSA-N
Opis ogólny
Kwas trifluorooctowy(S)-(+)-2-(tert-butylo)-3-metylo-4-imidazolidynonu jest organokatalizatorem imidazolidynonu Macmillana, który jest zwykle stosowany w reakcjach asymetrycznej transformacji.
Zastosowanie
Highly selective organocatalyst for 1,3-dipolar addition and Friedel-Crafts alkylation.
Informacje prawne
U.S. Pat. 6,369,243 and related patents apply. For research purposes only.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
New strategies in organic catalysis: the first enantioselective organocatalytic Friedel-Crafts alkylation.
N A Paras et al.
Journal of the American Chemical Society, 123(18), 4370-4371 (2001-07-18)
Jen, W. S. et al
Journal of the American Chemical Society, 122, 9874-9874 (2000)
Produkty
In collaboration with Materia, Inc., we are pleased to offer six imidazolidinone OrganoCatalysts™.
We współpracy z Materia, Inc. mamy przyjemność zaoferować sześć imidazolidynonów OrganoCatalysts™.