Merck
559903
Sigma-Aldrich
5-Fluoro-2-ethoxy-4(1H)pyrimidinone
97%
Synonim(y):
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one
About This Item
Wzór liniowy:
C4N2H2FOOCH2CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
158.13
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
Postać
solid
mp
180-184 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCOC1=NC(=O)C(F)=CN1
InChI
1S/C6H7FN2O2/c1-2-11-6-8-3-4(7)5(10)9-6/h3H,2H2,1H3,(H,8,9,10)
Klucz InChI
XREDGJFKPWBNRQ-UHFFFAOYSA-N
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3