Kluczowe dokumenty
539872
5-(4-Fluorophenyl)-1,3-cyclohexanedione
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11FO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
206.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
97%
mp
186-189 °C (lit.)
grupa funkcyjna
fluoro
ketone
ciąg SMILES
Fc1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C12H11FO2/c13-10-3-1-8(2-4-10)9-5-11(14)7-12(15)6-9/h1-4,9H,5-7H2
Klucz InChI
LBTLJACXBCUFEF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
5-(4-fluorofenylo)-1,3-cykloheksanedion jest pochodną cykloheksano-1,3-dionu.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Cyclocondensation of 3 (5)-Aminopyrazoles with Arylglyoxals and Cyclohexane-1, 3-diones.
Petrova ON, et al.
Chemistry of Heterocyclic Compounds, 49(7), 955-967 (2013)