Merck
539864
Sigma-Aldrich
5-[3,4-(Methylenedioxy)phenyl]-1,3-cyclohexanedione
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H12O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
232.23
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
Formularz
solid
mp
179-181 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
O=C1CC(CC(=O)C1)c2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C13H12O4/c14-10-3-9(4-11(15)6-10)8-1-2-12-13(5-8)17-7-16-12/h1-2,5,9H,3-4,6-7H2
Klucz InChI
BNXUYPAIVILSTN-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)