Merck
539880
Sigma-Aldrich
5-[4-(Methoxyphenyl)]-1,3-cyclohexanedione
96%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3OC6H4C6H7(O)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
218.25
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
96%
mp
179.5-183.5 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ketone
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)C2CC(=O)CC(=O)C2
InChI
1S/C13H14O3/c1-16-13-4-2-9(3-5-13)10-6-11(14)8-12(15)7-10/h2-5,10H,6-8H2,1H3
Klucz InChI
AHYCBDWPHFFKFK-UHFFFAOYSA-N
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)