Próba
97%
Postać
liquid
współczynnik refrakcji
n20/D 1.528 (lit.)
tw
141-142 °C/745 mmHg (lit.)
gęstość
1.12 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
Cc1cncs1
InChI
1S/C4H5NS/c1-4-2-5-3-6-4/h2-3H,1H3
Klucz InChI
RLYUNPNLXMSXAX-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
107.6 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
42 °C - closed cup