Merck
559318
Sigma-Aldrich
1-(2-Bromoethyl)naphthalene
97%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H11Br
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
235.12
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.638 (lit.)
bp
237-238 °C/760 mmHg (lit.)
gęstość
1.646 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
bromo
ciąg SMILES
BrCCc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C12H11Br/c13-9-8-11-6-3-5-10-4-1-2-7-12(10)11/h1-7H,8-9H2
Klucz InChI
GPHCPUFIWQJZOI-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
1-(2-bromoetylo)naftalen można otrzymać w reakcji 1-(2-hydroksyetylo)naftalenu z tribromkiem fosforu.
Zastosowanie
1-(2-bromoetylo)naftalen może być użyty do syntezy 2-jodo-1-[2-(1-naftylo)etylo]-1H-benzimidazolu.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
230.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
110 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Potentially carcinogenic cyclopenta [a] phenanthrenes. Part IV. Synthesis of 17-ketones by the Stobbe condensation.
Coombs MM, et al.
J. Chem. Soc. Sect. C, 9, 1266-1271 (1970)
Access to aromatic ring-fused benzimidazoles using photochemical substitutions of the benzimidazol-2-yl radical.
O'Connell JM, et al.
Synthesis, 44(12), 3371-3377 (2012)