Merck
555568
Sigma-Aldrich
Ethyl 2,3-dichloropropionate
97%
Synonim(y):
2,3-Dichloropropionic acid ethyl ester
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2OCOCH(Cl)CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
171.02
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.4480 (lit.)
bp
164-165 °C (lit.)
gęstość
1.241 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
ester
ciąg SMILES
CCOC(=O)C(Cl)CCl
InChI
1S/C5H8Cl2O2/c1-2-9-5(8)4(7)3-6/h4H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
RNZPQAZETZXKCQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
2,3-dichloropropionian etylu można otrzymać z akrylanu etylu poprzez chlorowanie.
Piktogramy
Corrosion
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Polarographic Behavior of Unsymmetrical Polyhalogenated Compounds. Polychlorinated Propionitrile and Derivatives1.
Jura WH and Gaul RJ.
Journal of the American Chemical Society, 80(20), 5402-5540 (1958)