Merck
167592
Sigma-Aldrich
1-Chloro-2-methyl-2-propanol
97%
Synonim(y):
Chloro-tert-butyl alcohol
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3)2C(OH)CH2Cl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
108.57
Beilstein:
1697054
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.439 (lit.)
tw
124-128 °C (lit.)
gęstość
1.058 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
chloro
hydroxyl
ciąg SMILES
CC(C)(O)CCl
InChI
1S/C4H9ClO/c1-4(2,6)3-5/h6H,3H2,1-2H3
Klucz InChI
JNOZGFXJZQXOSU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Reaction of 1-chloro-2-methyl-2-propanol on oxygen-containing Ag(110) surfaces has been investigated by synchrotron-based temperature-programmed X-ray photoelectron spectroscopy.
Zastosowanie
1-Chloro-2-methyl-2-propanol was used in the synthesis and characterization of new polyfunctional thiols.
Piktogramy
Flame
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Flam. Liq. 3
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
100.4 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
38 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Multistep reaction processes in epoxide formation from 1-chloro-2-methyl-2-propanol on Ag (110) revealed by TPXPS and TPD experiments.
Piao H, et al.
The Journal of Physical Chemistry B, 107(50), 13976-13985 (2003)
Catherine Vermeulen et al.
Combinatorial chemistry & high throughput screening, 9(8), 583-590 (2006-10-05)
Combinatorial chemistry was shown to be an efficient tool for the preparation of new aroma-impact compounds. In this case, polyfunctional thiols were synthesized quickly using halide reagents or Bunte salt intermediates. They were separated by gas chromatography and then characterized