Merck
550655
Sigma-Aldrich
Heptylmagnesium bromide solution
1.0 M in diethyl ether
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)6MgBr
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
203.40
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: Grignard Reaction
stężenie
1.0 M in diethyl ether
bp
35 °C
gęstość
0.841 g/mL at 25 °C
ciąg SMILES
CCCCCCC[Mg]Br
InChI
1S/C7H15.BrH.Mg/c1-3-5-7-6-4-2;;/h1,3-7H2,2H3;1H;/q;;+1/p-1
Klucz InChI
LDKGBIJDNGSVIH-UHFFFAOYSA-M
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
-22.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
-30 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)