Merck
540838
Sigma-Aldrich
4-Piperidine butyric acid hydrochloride
97%
Synonim(y):
4-(Piperidin-4-yl)butanoic acid hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C9H18ClNO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
207.70
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
97%
mp
113-117 °C (lit.)
grupa funkcyjna
carboxylic acid
ciąg SMILES
Cl[H].OC(=O)CCCC1CCNCC1
InChI
1S/C9H17NO2.ClH/c11-9(12)3-1-2-8-4-6-10-7-5-8;/h8,10H,1-7H2,(H,11,12);1H
Klucz InChI
UTPNREIRALGKPW-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
4-Piperidine butyric acid hydrochloride participates in the synthesis of FK866 [(E)-N-[4-(1-benzoylpiperidin-4-yl)butyl]-3-(pyridin-3-yl)acrylamide], an inhibitor of NAD biosynthesis.
Zastosowanie
Reactant for:
Modification of 3-amidinophenylalanine-derived matriptase inhibitors
Reactions between Weinreb amides and 2-magnesiated oxazoles
Reactant for synthesis of:
NAmPRTase inhibitors
FK866 analogs for NAD salvage inhibition
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
210.2 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
99 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Characterization of NAD uptake in mammalian cells.
Billington RA, et al.
The Journal of Biological Chemistry, 283(10), 6367-6374 (2008)
Ubaldina Galli et al.
ChemMedChem, 3(5), 771-779 (2008-02-06)
One of the great challenges of medicinal chemistry is to create novel, effective, chemotherapeutic agents that show specificity for cancer cells combined with low systemic toxicity. A novel idea is to target the enzymes of the NAD biosynthesis and recycling
Hyun You et al.
European journal of medicinal chemistry, 46(4), 1153-1164 (2011-02-19)
NAmPRTase (PBEF/Visfatin) plays a pivotal role in the salvage pathway of NAD(+) biosynthesis. NAmPRTase has been an attractive target for anti-cancer agents that induce apoptosis of tumor cells via a declining plasma NAD(+) level. In this report, a series of