Kluczowe dokumenty
536822
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH dendrimer, generation 6 solution
5 wt. % in methanol
About This Item
Wzór liniowy:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=6);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)256
Masa cząsteczkowa:
58298.21
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.25
opis
amidoethanol surface groups
Poziom jakości
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
generation 6
Właściwości
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
stężenie
5 wt. % in methanol
liczba grup powierzchniowych
256
współczynnik refrakcji
n20/D 1.336
gęstość
0.807 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Dendrymery PAMAM-OH (poli(amidoaminowe)) to wysoce rozgałęzione nanostruktury typu rdzeń-powłoka z powierzchniowymi grupami hydroksylowymi. Obecność grup hydroksylowych na powierzchni cząsteczki dendrymeru PAMAM-OH prowadzi do silniejszej interakcji ze składnikami błony komórkowej poprzez tworzenie wiązań wodorowych. Ten rodzaj interakcji może modyfikować właściwości i funkcje błon komórkowych. Dendrymery PAMAM-OH mają również przewagę nad dendrymerami PAMAM pod względem cytotoksyczności i problemów z agregacją ze względu na brak funkcjonalności aminowej.
Zastosowanie
Dendrymer PAMAM-OH może być stosowany do formułowania słabo rozpuszczalnych w wodzie leków w celu zwiększenia rozpuszczalności w wodzie, a tym samym zwiększenia biodostępności tych leków. Może być również stosowany do katalizatorów i cząsteczek organicznych, gdzie dendrymery działają jako wzmacniacze i modyfikatory rozpuszczalności.
Postać fizyczna
Contains 256 surface hydroxyl groups.
Informacje prawne
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comparative pharmacokinetics of PAMAM-OH dendrimers and HPMA copolymers in ovarian tumor-bearing mice
Sadekar S, et al.
Drug delivery and translational research, 3(3), 260-271 (2013)
The influence of PAMAM-OH dendrimers on the activity of human erythrocytes ATPases
Ciolkowski M, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1808(11), 2714-2723 (2011)
Polyplexes assembled with internally quaternized PAMAM-OH dendrimer and plasmid DNA have a neutral surface and gene delivery potency
Lee Jung Hoon, et al.
Bioconjugate Chemistry, 14(6), 1214-1221 (2003)