Key Documents
536717
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 6.0 solution
5 wt. % in methanol
Synonim(y):
Poly(amidoamine)
About This Item
Wzór liniowy:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=6);dendri PAMAM(NH2)256
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
58046.11
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
amino surface groups
Poziom jakości
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
generation 6.0
Właściwości
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
stężenie
5 wt. % in methanol
liczba grup powierzchniowych
256
gęstość
0.806 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Postać fizyczna
Contains 256 surface primary amino groups.
Informacje prawne
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Environmental concerns are driving the replacement of volatile organic solvents by water and aqueous mixtures. This change often creates challenges because many organic molecules show low water solubility.