Merck
412384
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 1.0 solution
20 wt. % in methanol
Synonim(y):
PAMAM dendrimer (G-1)
About This Item
Wzór liniowy:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=1);dendri PAMAM(NH2)8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
1429.85
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
opis
amino surface groups
Poziom jakości
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
generation 1.0
Właściwości
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
stężenie
20 wt. % in methanol
liczba grup powierzchniowych
8
współczynnik refrakcji
n20/D 1.362
tw
64.7 °C
gęstość
0.82 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NCCNC(=O)CCN(CCNC(=O)CCN(CCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN
InChI
1S/C62H128N26O12/c63-13-21-71-51(89)1-33-83(34-2-52(90)72-22-14-64)45-29-79-59(97)9-41-87(42-10-60(98)80-30-46-84(35-3-53(91)73-23-15-65)36-4-54(92)74-24-16-66)49-50-88(43-11-61(99)81-31-47-85(37-5-55(93)75-25-17-67)38-6-56(94)76-26-18-68)44-12-62(100)82-32-48-86(39-7-57(95)77-27-19-69)40-8-58(96)78-28-20-70/h1-50,63-70H2,(H,71,89)(H,72,90)(H,73,91)(H,74,92)(H,75,93)(H,76,94)(H,77,95)(H,78,96)(H,79,97)(H,80,98)(H,81,99)(H,82,100)
Klucz InChI
QVWIZHOFYGKROL-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
  • Gold-Dendrimer Nanocomposites: Study on the synthesis and morphological characterization of gold-dendrimer nanocomposites using PAMAM dendrimers with ethylenediamine cores, evaluating their potential biomedical applications (Vasile, Serafim, Petre, Giol, 2014).
  • DNA Interaction Modeling: Analysis of complexes formed between DNA and poly(amido amine) dendrimers of different generations, focusing on modeling DNA wrapping and penetration which includes Generation 1.0 dendrimers (Qamhieh, Nylander, Black, Attard, 2014).
Postać fizyczna
Contains 8 surface primary amino groups
Informacje prawne
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Environmental concerns are driving the replacement of volatile organic solvents by water and aqueous mixtures. This change often creates challenges because many organic molecules show low water solubility.