Merck
412414
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 2.5 solution
10 wt. % in methanol
Synonim(y):
PAMAM-G 2.5
About This Item
Wzór liniowy:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=2.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)32
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
6265.60
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
sodium carboxylate surface groups
Poziom jakości
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
generation 2.5
Właściwości
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
stężenie
10 wt. % in methanol
liczba grup powierzchniowych
32
współczynnik refrakcji
n20/D 1.366
bp
65 °C
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Postać fizyczna
Contains 32 surface carboxylate groups
Informacje prawne
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Global Trade Item Number
SKUGTIN
412414-2.5G4061837697005
412414-50G
412414-10G4061837696992
412414-1G
412414-5G