Merck
412406
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 2.0 solution
20 wt. % in methanol
Synonim(y):
PAMAM, PAMAM-G 2
About This Item
Wzór liniowy:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=2);dendri PAMAM(NH2)16
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
3256.18
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
amino surface groups
Poziom jakości
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
generation 2
Właściwości
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
stężenie
20 wt. % in methanol
liczba grup powierzchniowych
16
współczynnik refrakcji
n20/D 1.362
bp
64.7 °C
gęstość
0.86 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N(CCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN)CCC(=O)NCCN(CCC(=O)NCCN)CCC(=O)N
InChI
1S/C142H288N58O28/c143-29-45-159-115(201)1-73-187(74-2-116(202)160-46-30-144)101-61-175-131(217)17-89-195(90-18-132(218)176-62-102-188(75-3-117(203)161-47-31-145)76-4-118(204)162-48-32-146)109-69-183-139(225)25-97-199(98-26-140(226)184-70-110-196(91-19-133(219)177-63-103-189(77-5-119(205)163-49-33-147)78-6-120(206)164-50-34-148)92-20-134(220)178-64-104-190(79-7-121(207)165-51-35-149)80-8-122(208)166-52-36-150)113-114-200(99-27-141(227)185-71-111-197(93-21-135(221)179-65-105-191(81-9-123(209)167-53-37-151)82-10-124(210)168-54-38-152)94-22-136(222)180-66-106-192(83-11-125(211)169-55-39-153)84-12-126(212)170-56-40-154)100-28-142(228)186-72-112-198(95-23-137(223)181-67-107-193(85-13-127(213)171-57-41-155)86-14-128(214)172-58-42-156)96-24-138(224)182-68-108-194(87-15-129(215)173-59-43-157)88-16-130(216)174-60-44-158/h1-114,143-158H2,(H,159,201)(H,160,202)(H,161,203)(H,162,204)(H,163,205)(H,164,206)(H,165,207)(H,166,208)(H,167,209)(H,168,210)(H,169,211)(H,170,212)(H,171,213)(H,172,214)(H,173,215)(H,174,216)(H,175,217)(H,176,218)(H,177,219)(H,178,220)(H,179,221)(H,180,222)(H,181,223)(H,182,224)(H,183,225)(H,184,226)(H,185,227)(H,186,228)
Klucz InChI
QYMWEDAKQRTCGD-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Used in MRI contrast agents. Used in the condensation formation of silica nanospheres.
Postać fizyczna
Contains 16 surface primary amino groups
Informacje prawne
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Kobayashi, H., et al.
Magn. Reson. in Med., 50, 758-758 (2003)
Marc R Knecht et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 20(11), 4728-4732 (2005-06-23)
In diatoms, silica synthesis occurs by use of complex posttranslationally modified peptides, termed silaffins, and highly complex biological polyamine structures. Silaffin peptides have lysine residues that are modified to long-chain polyamine moieties of N-methyl derivatives of polypropylenimine to drive silica
Produkty
Environmental concerns are driving the replacement of volatile organic solvents by water and aqueous mixtures. This change often creates challenges because many organic molecules show low water solubility.