Merck
412430
Sigma-Aldrich
PAMAM dendrimer, ethylenediamine core, generation 3.5 solution
10 wt. % in methanol
Synonim(y):
PAMAM G3.5
About This Item
Wzór liniowy:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=3.5);dendri PAMAM(NHCH2CH2COONa)64
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
12927.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
sodium carboxylate surface groups
Poziom jakości
Formularz
solution
masa cząsteczkowa
generation 3.5
Właściwości
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
stężenie
10 wt. % in methanol
liczba grup powierzchniowych
64
współczynnik refrakcji
n20/D 1.346
bp
65 °C
gęstość
0.81 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Postać fizyczna
Contains 64 surface carboxylate groups
Informacje prawne
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Environmental concerns are driving the replacement of volatile organic solvents by water and aqueous mixtures. This change often creates challenges because many organic molecules show low water solubility.