Merck
477834
Sigma-Aldrich
PAMAM-OH dendrimer, generation 2 solution
20 wt. % in methanol
About This Item
Wzór liniowy:
[NH2(CH2)2NH2]:(G=2);dendri PAMAM(NHCH2CH2OH)16
Masa cząsteczkowa:
3271.93
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
NACRES:
NA.23
opis
amidoethanol surface groups
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
generation 2
Właściwości
core type ethylenediamine core (2-carbon core)
stężenie
20 wt. % in methanol
liczba grup powierzchniowych
16
współczynnik refrakcji
n20/D 1.364
tw
65 °C
gęstość
0.862 g/mL at 25 °C
temp. przechowywania
2-8°C
Postać fizyczna
Contains 16 surface hydroxyl groups
Informacje prawne
Manufactured by Dendritech®, Inc.
Dendritech is a registered trademark of Dendritech, Inc.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
51.8 °F
Temperatura zapłonu (°C)
11 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)