Merck
535788
Sigma-Aldrich
2-(2H-Benzotriazol-2-yl)-6-dodecyl-4-methylphenol
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H35N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
393.56
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
współczynnik refrakcji
n20/D 1.574 (lit.)
Poziom jakości
mp
>350 °C (lit.)
rozpuszczalność
H2O: insoluble <0.01 ppm at 20 °C
acetone, chloroform, ethyl acetate, n-hexane, methylene chloride, and toluene: 50 wt. % at 20 °C
gęstość
0.911 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
OC(C(N1N=C2C=CC=CC2=N1)=CC(C)=C3)=C3CCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C25H35N3O/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-15-21-18-20(2)19-24(25(21)29)28-26-22-16-13-14-17-23(22)27-28/h13-14,16-19,29H,3-12,15H2,1-2H3
Klucz InChI
VQMHSKWEJGIXGA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Low volatile liquid benzotriazole UV light absorber/stabilizer.
Imparts outstanding light stability and protection efficiency without imparting any yellowness to the protected substrate.
Postać fizyczna
Dodecyl chain is branched and linear.
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
235.0 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
112.8 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Xiangfan Chen et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 30(18), e1705683-e1705683 (2018-03-25)
Advancements in three-dimensional (3D) printing technology have the potential to transform the manufacture of customized optical elements, which today relies heavily on time-consuming and costly polishing and grinding processes. However the inherent speed-accuracy trade-off seriously constrains the practical applications of