About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2CH2NH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
200.08
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
97%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.5770 (lit.)
bp
253 °C (lit.)
gęstość
1.396 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amine
bromo
ciąg SMILES
NCCc1ccccc1Br
InChI
1S/C8H10BrN/c9-8-4-2-1-3-7(8)5-6-10/h1-4H,5-6,10H2
Klucz InChI
ITRNQMJXZUWZQL-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
May darken in storage
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Corr. 1B
Kod klasy składowania
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?