Kluczowe dokumenty
225169
2-Bromobenzylamine hydrochloride
95%
About This Item
Wzór liniowy:
BrC6H4CH2NH2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
222.51
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
95%
Formularz
solid
mp
227-230 °C (lit.)
rozpuszczalność
methanol: soluble 25 mg/mL, clear, colorless to yellow
grupa funkcyjna
amine
bromo
ciąg SMILES
Cl.NCc1ccccc1Br
InChI
1S/C7H8BrN.ClH/c8-7-4-2-1-3-6(7)5-9;/h1-4H,5,9H2;1H
Klucz InChI
MDEJOHXOXKDGOU-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Chlorowodorek 2-bromobenzyloaminy reaguje z chlorkiem sulfonylu dając sulfonamid.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
A tandem radical approach to the ABCE-rings of the Aspidosperma and Strychnos alkaloids.
Hilton ST, et al.
Chemical Communications (Cambridge, England), 2, 209-210 (2001)