Merck
532312
Sigma-Aldrich
p-Toluenesulfonic acid, polymer-bound
Macroporous, 30-60 mesh, extent of labeling: 2.0-3.0 mmol/g loading
About This Item
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352106
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
przydatność reakcji
reaction type: solution phase peptide synthesis
zakres etykietowania
2.0-3.0 mmol/g loading
wielkość cząstki
30-60 mesh
ciąg SMILES
C=Cc1ccccc1.OS(=O)(=O)c2ccccc2.C=Cc3ccc(C=C)cc3
Klucz InChI
LGTBNVJSBQBEJG-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Scavenges nitrogen nucleophiles, activated ester electrophiles, and bases such as EDC.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Chen J. et al.
Tetrahedron Letters, 40, 9195-9195 (1999)
Flynn, D.L.
Journal of the American Chemical Society, 119, 4874-4874 (1997)