Merck
531960
Sigma-Aldrich
(R,R)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminoaluminum chloride
Synonim(y):
(R,R)-N,N′-Bis(3,5-di-tert-butylsalicylidene)-1,2-cyclohexanediaminoaluminium(III) chloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H52AlClN2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
607.24
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352101
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
mp
250-255 °C (lit.)
Poziom jakości
ciąg SMILES
CC(C)(C)c1cc2\C=N\[C@@H]3CCCC[C@H]3\N=C\c4cc(cc(c4O[Al](Cl)Oc2c(c1)C(C)(C)C)C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H54N2O2.Al.ClH/c1-33(2,3)25-17-23(31(39)27(19-25)35(7,8)9)21-37-29-15-13-14-16-30(29)38-22-24-18-26(34(4,5)6)20-28(32(24)40)36(10,11)12;;/h17-22,29-30,39-40H,13-16H2,1-12H3;;1H/q;+3;/p-3/b37-21+,38-22+;;/t29-,30-;;/m1../s1
Klucz InChI
KGVBCKDZFMLRMA-OHRASPNLSA-K
Zastosowanie
Catalyst for:
  • Asymmetric iodolactonizations
  • Cyanosilylation reactions
  • Phospho-aldol catalysis
Informacje prawne
Sold under license from Sterling Pharma Solutions Limited.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Salen Ligands: In 1990, Jacobsen and Katsuki independently published the first reports of salen used as ligands with manganese for asymmetric epoxidation reactions.