Kluczowe dokumenty
530964
2-(4-Methoxystyryl)-4,6-bis(trichloromethyl)-1,3,5-triazine
98%
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H9Cl6N3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
447.96
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
192-195 °C (lit.)
λmaks.
379 nm
ciąg SMILES
COc1ccc(cc1)\C=C\c2nc(nc(n2)C(Cl)(Cl)Cl)C(Cl)(Cl)Cl
InChI
1S/C14H9Cl6N3O/c1-24-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10-21-11(13(15,16)17)23-12(22-10)14(18,19)20/h2-7H,1H3/b7-4+
Klucz InChI
MCNPOZMLKGDJGP-QPJJXVBHSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
Cationic photoinitiator. Nonionic photoacid generator.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
530964-5G-A | 4061833373149 |