Merck
526975
Sigma-Aldrich
(4-Phenoxyphenyl)diphenylsulfonium triflate
Synonim(y):
(4-Phenoxyphenyl)diphenylsulfonium trifluoromethanesulfonate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C25H19F3O4S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
504.54
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
mp
90-94 °C (lit.)
λmaks.
256 nm
ciąg SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.O(c1ccccc1)c2ccc(cc2)[S+](c3ccccc3)c4ccccc4
InChI
1S/C24H19OS.CHF3O3S/c1-4-10-20(11-5-1)25-21-16-18-24(19-17-21)26(22-12-6-2-7-13-22)23-14-8-3-9-15-23;2-1(3,4)8(5,6)7/h1-19H;(H,5,6,7)/q+1;/p-1
Klucz InChI
DFSWKIGXUOJVAC-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
526975-1G-A4061826706015
526975-5G-A