Merck
531073
Sigma-Aldrich
Tris(4-tert-butylphenyl)sulfonium perfluoro-1-butanesulfonate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
Synonim(y):
Nonaflaty tris(4-tert-butylofenylo )sulfonium, Perfluoro-1-butanosulfonian tris(4-tert-butylofenylo )sulfonium
About This Item
Wzór liniowy:
[(CH3)3C6H4]3SC4F9SO3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
730.79
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12162002
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
electronic grade
opis
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Próba
≥99% trace metals basis
mp
194-197 °C (lit.)
rozpuszczalność
γ-butyrolactone: ~10%
ethyl lactate: ~20%
PGMEA: ~3%
ciąg SMILES
[O-]S(=O)(=O)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F.CC(C)(C)c1ccc(cc1)[S+](c2ccc(cc2)C(C)(C)C)c3ccc(cc3)C(C)(C)C
InChI
1S/C30H39S.C4HF9O3S/c1-28(2,3)22-10-16-25(17-11-22)31(26-18-12-23(13-19-26)29(4,5)6)27-20-14-24(15-21-27)30(7,8)9;5-1(6,3(9,10)11)2(7,8)4(12,13)17(14,15)16/h10-21H,1-9H3;(H,14,15,16)/q+1;/p-1
Klucz InChI
HWZAQSLOKICOMP-UHFFFAOYSA-M
Zastosowanie
Cationic photoinitiator. Photoacid generator.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH SVHC Candidate List
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)