Merck
531111
Sigma-Aldrich
N-Hydroxy-5-norbornene-2,3-dicarboximide perfluoro-1-butanesulfonate
electronic grade, ≥99% trace metals basis
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H8F9NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
461.26
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352300
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.23
klasa czystości
electronic grade
opis
Total acid <2 × 10-3 mol/kg
Total base <2 × 10-3 mol/kg
Próba
≥99% trace metals basis
mp
55-59 °C (lit.)
rozpuszczalność
γ-butyrolactone: 50%
PGMEA: >50%
ethyl lactate: 50%
ciąg SMILES
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)S(=O)(=O)ON1C(=O)C2C3CC(C=C3)C2C1=O
InChI
1S/C13H8F9NO5S/c14-10(15,12(18,19)20)11(16,17)13(21,22)29(26,27)28-23-8(24)6-4-1-2-5(3-4)7(6)9(23)25/h1-2,4-7H,3H2/t4-,5+,6?,7?
Klucz InChI
PNXSDOXXIOPXPY-DPTVFECHSA-N
Zastosowanie
Cationic photoinitiator. Nonionic photoacid generator.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)