Kluczowe dokumenty
531081
N-Hydroxynaphthalimide triflate
electronic grade, ≥99%
Synonim(y):
N-Hydroxynaphthalimide trifluoromethanesulfonate, HNT, NHN-TF
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
electronic grade
Próba
≥99%
mp
212.1-214.2 °C
rozpuszczalność
PGMEA: 1%
ethyl lactate: <1%
γ-butyrolactone: ~2%
ciąg SMILES
FC(F)(F)S(=O)(=O)ON1C(=O)c2cccc3cccc(C1=O)c23
InChI
1S/C13H6F3NO5S/c14-13(15,16)23(20,21)22-17-11(18)8-5-1-3-7-4-2-6-9(10(7)8)12(17)19/h1-6H
Klucz InChI
LWHOMMCIJIJIGV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Global Trade Item Number
SKU | GTIN |
---|---|
531081-1G | 4061826751237 |
531081-5G |