Merck
530913
Sigma-Aldrich
3-Butoxypropionitrile
98%
About This Item
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3O(CH2)2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
127.18
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.421 (lit.)
bp
210 °C (lit.)
gęstość
0.925 g/mL at 25 °C (lit.)
grupa funkcyjna
ether
nitrile
ciąg SMILES
CCCCOCCC#N
InChI
1S/C7H13NO/c1-2-3-6-9-7-4-5-8/h2-4,6-7H2,1H3
Klucz InChI
AWVNJBFNHGQUQU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
192.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
89.4 °C - closed cup
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Understanding and Successfully Applying Materials for Dye-sensitized solar cells.
Desilvestro H, et al.
Material Matters, 9(1), 14-17 (2014)
Amido-imidol tautomerization by acid-catalyzed addition of nitriles to 16-hydroxyhexadec-cis-9-enoic acid: A novel route for 9-[substituted amido]-16-ol-hexadecanoic acids, and their biological importance and possible industrial utilization.
Hosamani KM and Sattigeri RM.
Industrial & Engineering Chemistry Fundamentals, 44(2), 254-260 (2005)