Kluczowe dokumenty
524417
3,5-Dinitro-o-toluamide
98%
Synonim(y):
2-Methyl-3,5-dinitrobenzamide
About This Item
Wzór liniowy:
(O2N)2C6H2(CH3)CONH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
225.16
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Poziom jakości
Próba
98%
mp
170-180 °C (lit.)
grupa funkcyjna
amide
nitro
ciąg SMILES
Cc1c(cc(cc1[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O)C(N)=O
InChI
1S/C8H7N3O5/c1-4-6(8(9)12)2-5(10(13)14)3-7(4)11(15)16/h2-3H,1H3,(H2,9,12)
Klucz InChI
ZEFNOZRLAWVAQF-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Rozpuszczalność w wodzie 3,5-dinitro-o-toluamidu(3,5-DNoTAME) wynosi 447,5 mg/l. Daje 3-amino-5-nitro-o-toluamid poprzez redukcję biologiczną. 3,5-DNoTAME tworzy również barwne kompleksy w reakcji z różnymi diaminami i rozpuszczalnikami organicznymi.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
R M Pittilo et al.
Parasitology, 83(Pt 2), 285-291 (1981-10-01)
The ultrastructure of the macrogamete and developing oocyst of Eimeria maxima (Weybridge strain) was examined in the intestinal cells of chicks fed 3 different anticoccidial drugs. Amprolium at 125 p.p.m., arprinocid at 35 p.p.m. and dinitolmide at 250 p.p.m. caused
G F Mathis et al.
Parasitology, 83(Pt 2), 281-284 (1981-10-01)
A laboratory strain of Eimeria acervulina and 9 field isolates consisting principally of E. acervulina were tested for sensitivity to amprolium (125 p.p.m.) or dinitolmide (125 p.p.m.) in the food and for effects of the drugs on sporulation of oocysts.
R L Reece et al.
The Veterinary record, 119(19), 471-475 (1986-11-08)
During the period from July 1977 to June 1985, specimens from 766 replacement layer and breeder chicken flocks were submitted to the Veterinary Research Institute, Victoria, Australia, for investigation of morbidity, mortality and, or, poor performance. A total of 5940
R L Reece et al.
Australian veterinary journal, 61(8), 259-261 (1984-08-01)
Utility pigeons on 3 farms were affected by a severe neurological disturbance manifested by fine tremors, rolling gait and incoordination. Affected birds had necrosis of the Purkinje cells of the cerebellar cortex. The birds from the 3 farms had been
Coccidiostat toxicity.
I R Cameron et al.
The Veterinary record, 111(13), 307-307 (1982-09-25)