Kluczowe dokumenty
523860
4-[(2-Cyanoethyl)methylamino]benzaldehyde
98%
About This Item
Wzór liniowy:
HCOC6H4N(CH3)CH2CH2CN
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.23
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Polecane produkty
Próba
98%
mp
70-74 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
amine
nitrile
ciąg SMILES
CN(CCC#N)c1ccc(C=O)cc1
InChI
1S/C11H12N2O/c1-13(8-2-7-12)11-5-3-10(9-14)4-6-11/h3-6,9H,2,8H2,1H3
Klucz InChI
DNRTTXXWWAKULZ-UHFFFAOYSA-N
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?