Merck
484881
Sigma-Aldrich
4-[Bis[2-(acetyloxy)ethyl]amino]benzaldehyde
98%
About This Item
Wzór liniowy:
(CH3CO2CH2CH2)2NC6H4CHO
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
293.32
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352100
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
98%
bp
193-195 °C/0.08 mmHg (lit.)
mp
60-63 °C (lit.)
grupa funkcyjna
aldehyde
amine
ester
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1ccc(cc1)N(CCOC(C)=O)CCOC(C)=O
InChI
1S/C15H19NO5/c1-12(18)20-9-7-16(8-10-21-13(2)19)15-5-3-14(11-17)4-6-15/h3-6,11H,7-10H2,1-2H3
Klucz InChI
HYLXLGFSGXFLFE-UHFFFAOYSA-N
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)