Merck
521507
Sigma-Aldrich
4-Propylphenylboronic acid
≥95%
Synonim(y):
4-Propylbenzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2CH2C6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
164.01
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Próba
≥95%
mp
89-97 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C9H13BO2/c1-2-3-8-4-6-9(7-5-8)10(11)12/h4-7,11-12H,2-3H2,1H3
Klucz InChI
WLCGYIWOKVWFLB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reactant for:
  • Palladium/carbon-catalyzed Suzuki coupling reactions
  • Preparation of biologically and pharmacologically active molecules
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Alexandre Baralle et al.
Macromolecular rapid communications, 41(6), e1900644-e1900644 (2020-02-06)
In a significant breakthrough from classical molecular (i.e., nonpolymeric) iodonium salts in light-induced photochemistry, the synthesis and use of new safer polymeric iodonium salts are reported here. They are shown to be involved in charge transfer complexes (CTCs) while in