Merck
499536
Sigma-Aldrich
4-Ethylphenylboronic acid
Synonim(y):
(ρ-Ethylphenyl)boronic acid, 4-Ethylbenzeneboronic acid
About This Item
Wzór liniowy:
C2H5C6H4B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
149.98
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352103
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
mp
150-155 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCc1ccc(cc1)B(O)O
InChI
1S/C8H11BO2/c1-2-7-3-5-8(6-4-7)9(10)11/h3-6,10-11H,2H2,1H3
Klucz InChI
RZCPLOMUUCFPQA-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Reagent dla:
  • Reakcje krzyżowego sprzęgania Suzuki-Miyaura
Inne uwagi
Contains varying amounts of anhydride
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Daniel P O'Connell et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 22(3), 1397-1401 (2012-01-10)
Endothelial lipase (EL) and lipoprotein lipase (LPL) are homologous lipases that act on plasma lipoproteins. EL is predominantly a phospholipase and appears to be a key regulator of plasma HDL-C. LPL is mainly a triglyceride lipase regulating (V)LDL levels. The