Merck
520616
Sigma-Aldrich
Platinum(IV) oxide hydrate
crystalline, 99.5%
Synonim(y):
Platinum dioxide hydrate
About This Item
Wzór liniowy:
PtO2 · xH2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
227.08 (anhydrous basis)
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12161600
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.22
Poziom jakości
Próba
99.5%
Postać
crystalline
skład
Pt, ≥80%
przydatność reakcji
core: platinum
reagent type: catalyst
mp
450 °C (lit.)
ciąg SMILES
O=[Pt]=O
InChI
1S/2O.Pt
Klucz InChI
YKIOKAURTKXMSB-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
Catalyst for hydrogenation of various functional groups; used as dehydrogenation catalyst;used for selective oxidation of primary alcohols.
Piktogramy
Flame over circleExclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2
Kod klasy składowania
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Marino, J. P.; Fernandez de la Pradilla, R. et al.
The Journal of Organic Chemistry, 52, 4898-4898 (1987)
Evans, D. A.; Mitch, C. H. et al.
Journal of the American Chemical Society, 102, 5955-5955 (1980)
Nishimoto, S.-I.; Ohtani, B. et al
Journal of the American Chemical Society, 105, 7180-7180 (1983)